Přeskočit na
163295
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
97%
Synonyma:
Diphenyl sulfone 4,4′-dicarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
O2S(C6H4CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
306.29
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)