Merck
161756
Bromomethyl methyl ether
technical grade, 90%
Synonyma:
1-Bromomethyl methyl ether, Bromomethoxymethane, Methoxymethyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH2OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
90%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
density
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Bromomethyl methyl ether was used in enantiocontrolled synthesis of intermediate containing carbons 18 to 35 of the macrocyclic immunosuppressant FK-506. It was used in the synthesis of 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinone.
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
80.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
27 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)