Přeskočit na
158283
Lepidine
99%
Synonyma:
4-Methylquinoline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 550,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 820,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-734-2
Beilstein/REAXYS Number:
110926
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
2 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.620 (lit.)
bp
261-263 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI key
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Synthesis of lepidine from 4-anilinobutan-2-one in ethanol in the presence of HCl or FeCl3 has been reported. Nitration of lepidine has been reported.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
102407592609480835
Lepidine 99%
Sigma-Aldrich
158283
Lepidine
description
99%
description
99%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
mp
-
mp
49-53 °C (lit.)
mp
15.5 °C (lit.)
bp
261-263 °C (lit.)
bp
119-120 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Quale funzione hanno le lepidine nel corpo umano e come possono essere assunte
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.