Merck
154571
1-Methoxynaphthalene
≥98%
Synonyma:
Methyl 1-naphthyl ether, NSC 5530
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-696-1
Beilstein/REAXYS Number:
774884
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
InChI key
NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methoxynaphthalene was used to study the peroxygenase activity of CcP. It was also used to synthesize prenyl naphthalen-ols.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methoxynaphthalene
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
233.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
112 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)