Merck
15200
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide
technical, ≥90% (NMR)
Synonyma:
TESPTS, 3,3′-Tetrathiobis(propyl-triethoxysilane)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H42O6S4Si2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
538.95
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-896-5
Beilstein/REAXYS Number:
2062235
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (NMR)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.49
density
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
tetrasulfide, trisulfide
SMILES string
CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H42O6S4Si2/c1-7-19-29(20-8-2,21-9-3)17-13-15-25-27-28-26-16-14-18-30(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h7-18H2,1-6H3
InChI key
VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide (TESPTS) is generally used as a crosslinking agent and reinforcing filler in the manufacturing of rubber. TESPT film provides corrosion protection to the metallic substrates. It is also used as a precursor in the synthesis of mesoporous organosilicas.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
212.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
100 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)