Přejít k obsahu
149454
Hexaphenylbenzene
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6(C6H5)6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
534.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-591-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c(-c6ccccc6)c2-c7ccccc7
InChI
1S/C42H30/c1-7-19-31(20-8-1)37-38(32-21-9-2-10-22-32)40(34-25-13-4-14-26-34)42(36-29-17-6-18-30-36)41(35-27-15-5-16-28-35)39(37)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
InChI key
QBHWPVJPWQGYDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexaphenylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
  • 1,2,3,4,5,6-Hexacyclohexylcyclohexane by Pd/C catalyzed hydrogenation reaction.
  • Stable hexatrityl cations and porous organic polymers for applications in catalysis and gas storage.
  • Hexa-peri-hexabenzocoronene via one-pot substitution and oxidative cyclodehydrogenation reaction in the presence of t-BuCl/FeCl3.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)