Přejít k obsahu
147982
(S)-(+)-2-Octanol
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-213-6
Beilstein/REAXYS Number:
1719323
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +9.5°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
SJWFXCIHNDVPSH-QMMMGPOBSA-N
Application
(S)-(+)-2-Octanol can be used:
  • To prepare the solution of 5-(benzyloxy)-isophthalic acid derivative, which is used as a 2D chiral self-assembly system comprising pyrolytic graphite.
  • As a chiral template in the study of enantioselective glycidol esterification.
  • As a starting material for the preparation of (+)-(S)-2-octyI tosylate, an intermediate used to prepare ()-(R)-2-halo and azido octanes.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
168.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
76 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)