Přejít k obsahu
143472
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)3C]2C6H2(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-823-2
Beilstein/REAXYS Number:
2216948
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
206-209 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)10-7-9(13(17)18)8-11(12(10)16)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
InChI key
YEXOWHQZWLCHHD-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid is a metabolite of butylated hydroxytoluene.
Application
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid was used in the synthesis of antistress agents.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)