Merck
143219
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
99%
Synonyma:
1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-(4-Bromophenyl)hydrazinium chloride, 4-Bromophenylhydrazine monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine monohydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4NHNH2·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.50
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3565838
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
functional group
bromo, hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI key
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used as reagent in the synthesis of:
  • acylsulfonamides and acylsulfamides
  • 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)