Přejít k obsahu
143073
Diglycolic acid
98%
Synonyma:
2,2′-Oxydiacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O(CH2COOH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-823-5
Beilstein/REAXYS Number:
1072117
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
140-144 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to greenish-yellow
functional group
carboxylic acid, ether
SMILES string
OC(=O)COCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Diglycolic acid is a toxic metabolite of diethylene glycol (DEG) responsible for DEG-induced proximal tubular necrosis.
Application
Diglycolic acid was used in the preparation of needle-like aragonite particles from calcium nitrate aqueous solutions.
Biochem/physiol Actions
Diglycolic acid has antithrombogenic properties and induces vasodilation. It inhibits succinate dehydrogenase activity in human proximal tubule cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)