Přejít k obsahu
139912
Phytol
95%, mixture of isomers
Synonyma:
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3[CH(CH3)(CH2)3]3C(CH3)=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.53
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
Z-7541493
Beilstein/REAXYS Number:
1726098
MDL number:
Assay:
95%
Form:
(Liquid or Viscous Liquid)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
(Liquid or Viscous Liquid)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
InChI key
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
General description
Phytol is a diterpene alcohol and is widely used as a food additive and in medicinal field. It undergoes Mitsunobu reaction with 5-fluorouridine to yield the nucleoterpenes.
Application
Phytol was used to investigate the electroantennogram response of males and females of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella to various plant volatiles. It was used in the synthesis of pristanic acid (2,6,10,14-tetramethylpentadecanoic acid).
Biochem/physiol Actions
Phytol exhibits potential anti-Schistosomal properties. It induces sedative and anxiolytic-like effects in mice.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phytol
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
368.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
187 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)