Přejít k obsahu
138428
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonyma:
1,3-Bis(ethylamino)propane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5NH(CH2)3NHC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-200-3
Beilstein/REAXYS Number:
1734025
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
11.6 %
refractive index
n20/D 1.4374 (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine is a potential ion-exchange displacer.
Application
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine was used as displacer in parallel batch screening for ribonuclease A and α-chymotrypsinogen A adsorbed together on high-performance sepharose SP. It was used to develop robotic high-throughput displacer screen to identify chemically selective displacers for several protein pairs in cation exchange chromatography.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
116.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
47 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)