Přejít k obsahu
137863
3,5-Dimethylaniline
98%
Synonyma:
1-Amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Xylidine, 5-Amino-m-xylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-607-0
Beilstein/REAXYS Number:
507051
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
104-105 °C/14 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Dimethylaniline is the reagent commonly useful in the manufacture of dyes. It undergoes polymerization in the presence of cerium(IV) sulfate as an oxidant.
Application
3,5-Dimethylaniline was used in the synthesis of chiral packing materials for high performance liquid chromatography.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
215.1 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
101.7 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)