Přejít k obsahu
137723
2,4,6-Triiodophenol
97%
Synonyma:
Bobel 24
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
I3C6H2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
471.80
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-186-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
157-159 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Oc1c(I)cc(I)cc1I
InChI
1S/C6H3I3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Triiodophenol is iodinated disinfection byproduct formed during chlorination of sewage effluents. It is a potent thyroid hormone disrupting chemical.
Application
2,4,6-Triiodophenol was used in an in vitro assay to investigate deiodinase activity in human hepatic microsomes.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)