Přejít k obsahu
136948
5-Nonanone
98%
Synonyma:
Dibutyl ketone, Valerone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-946-5
Beilstein/REAXYS Number:
1743583
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Nonanone can be used as a reactant to prepare:
  • 5-nonanketoxime by reacting with hydroxylamine in water.
  • 4-Nitro-2,6-dipropylphenol by treating with a solution of formyl nitroenamine in the presence of a base.
Biochem/physiol Actions
5-Nonanone induces clinical neuropathy in rats.
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
141.8 °F - closed cup
flash_point_c
61 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)