Přejít k obsahu
135070
Benzenesulfonic acid
technical grade, 90%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742513
Assay:
90%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
solid
functional group
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzenesulfonic acid, also known as besylic acid, is a strong organic acid commonly used as an acid catalyst in various organic reactions, such as esterification, alkylation, and condensation reactions. It is also used as a sulfonating agent to introduce sulfonic acid (SO3H) groups into organic compounds, which can be useful in the synthesis of several dye intermediates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzenesulfonic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)