Přejít k obsahu
133698
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Synonyma:
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
211.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39092438
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-685-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511583
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of precursors for the 3,4-pyridyne generation.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
226.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
108 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)