Merck
133485
4-Amino-1-naphthol hydrochloride
technical grade, 90%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC10H6OH · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-727-8
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
273 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Nc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO.ClH/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,12H,11H2;1H
InChI key
FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Amino-1-naphthol hydrochloride was used in the synthesis of 2-(3-aminophenol)-6-(4-amino-1-naphthol)-4-chloro-s-triazine. It was used in the synthesis of 4-aminoalkyl-1-naphthol derivatives.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)