Přejít k obsahu
133035
Methacrolein
95%
Synonyma:
Methacrylaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=C(CH3)CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
70.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-150-1
Beilstein/REAXYS Number:
1209258
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
121 mmHg ( 20 °C), 13.44 psi ( 55 °C), 5.35 psi ( 20 °C)
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
InChI key
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methacrolein on oxidation over heteropoly acid catalysts (mainly 12-molybdophosphoric acid) at 300°C yields methacrylic acid. It is the major product of isoprene oxidation.
Application
Methacrolein was used to study the effect of parts per billion levels of limonene oxidation products and the terpene oxidation product, methacrolein on human eye blink frequency. It was also used in determination of rate constants and the products of the reactions between atomic chlorine and acrolein, methacrolein and methyl vinyl ketone.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
5.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-15 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)