Merck
266302
Magnesium
ReagentPlus®, ribbon, ≥99% trace metals basis
Synonyma:
NMDG
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Assay:
≥99% trace metals basis
Form:
ribbon
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% trace metals basis
form
ribbon
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
Preparation Note
25 g = 36.6 m
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)