Přejít k obsahu
130362
Isobutyrophenone
97%
Synonyma:
2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Isobutyrylbenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-275-0
Beilstein/REAXYS Number:
774499
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 50 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Isobutyrophenone was used as an internal standard in the determination of hydroxyzine hydrochloride and benzyl alcohol in injection solutions. It was also used in the preparation of alpha-hydroxyisobutyrophenone.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
183.2 °F
Bod vzplanutí (°C)
84 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)