Přejít k obsahu
129712
Methyl 3-aminocrotonate
97%
Synonyma:
Methyl 3-amino-2-butenoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-056-5
Beilstein/REAXYS Number:
956592
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
81-83 °C (lit.)
functional group
amine, ester
SMILES string
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
General description
Methyl 3-aminocrotonate undergoes waste-free solid-state cascade reaction with crystalline ninhydrin.
Application
Methyl 3-aminocrotonate (Methyl 3-amino-2-butenoate) was used to synthesize 4-aryl-1,4-dihydropyridines possessing potential calcium channel blocking activity.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
213.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
101 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)