Merck
129542
Isovaleric acid
99%
Synonyma:
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-975-3
Beilstein/REAXYS Number:
1098522
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.38 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
824 °F
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Isovaleric acid, also known as 3-methylbutanoic acid, is commonly used for ester synthesis and as a building block in organic reactions. It is a volatile organic compound present in vinegar bait and is determined by solid phase microextraction. Isovaleric acid inhibits the synthesis of saturated fatty acids. It is a favorable carbon source for cell growth. Moreover, it is a promising odor indicator.
Application
Isovaleric acid inhibits the synthesis of saturated fatty acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isovaleric acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)