Merck
128511
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
98%
Synonyma:
HMN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-506-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
7.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34/c1-13(10-14(2,3)4)11-16(8,9)12-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
InChI key
VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane was used to study the effects of loading and aging pyrene in soils. It was also used to study its long term effect on the cell surface hydrophobicity (CSH) of a hexane-degrading Pseudomonas aeruginosa strain and a toluene-degrading Pseudomonas putida strain.
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
215.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
102 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)