Merck
127663
3-Nitrobenzoyl chloride
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
185.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-505-9
Beilstein/REAXYS Number:
777186
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
275-278 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
InChI key
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-aminobenzamide. It was also used to synthesize potential carbocyclic minor groove binders.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>233.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 112 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)