Merck
124060
2-Bromofluorene
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H9Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-480-6
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
bp
185 °C/135 mmHg (lit.)
mp
112-114 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
InChI key
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromofluorene is a nonintrusive end-capping reagent to control molecular weights and to generate well-defined oligomers.
Application
2-Bromofluorene was used in the synthesis of end-capping reagent 2-bromo-9,9-di-nhexylfluorene. It has been used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization. It was also used in the synthesis of 2-bromo-9,9-dihexylfluorene.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)