Merck
117870
trans-Anethole
99%
Synonyma:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-052-0
Beilstein/REAXYS Number:
774229
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid or liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid or liquid
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
solubility
H2O: very slightly soluble, acetone: soluble, alcohol: freely soluble, benzene: soluble, carbon disulfide: soluble, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, ethyl acetate: soluble, petroleum ether: soluble
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
trans-Anethole is the chief component of several essential oils including star anise, anise seed oil and sweet fennel. It is a commercial flavor substance in baked goods, candy,ice cream, chewing gum, and alcoholic beverages.
Application
trans-Anethole was used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain, JYR-1 .
Biochem/physiol Actions
Major metabolite of trans-anethole in human volunteers was 4-methoxyhippuric acid. It can be metabolized by a Arthrobacter strain (TA13).
Naturally occurring phenylpropene derivative that is estrogenic at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations to cancer cell lines. The cytotoxicity is related to the metabolism of trans-anethole to 4-hydroxy-1-propenylbenzene.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Anethole
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
213.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
101 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)