Merck
117617
Triptycene
98%
Synonyma:
9,10-o-Benzeno-9,10-dihydroanthracene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-519-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
252-254 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2C3c4ccccc4C(c2c1)c5ccccc35
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-14-13(7-1)19-15-9-3-5-11-17(15)20(14)18-12-6-4-10-16(18)19/h1-12,19-20H
InChI key
NGDCLPXRKSWRPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Triptycene is the structural building block for triptycene-based polymer of intrinsic microporosity due to its rigid, fused-ring skeleton and three-fold symmetry. Triptycene-based cylindrical macrotricyclic polyether containing two dibenzo[24]crown-8 cavities has been synthesized and proved to be a highly efficient host for the complexation with paraquat derivatives.
Application
Triptycene was used in determination of diffusion coefficients of radical ions of hexafluorobenzene, diphenylacetylene, triptycene and tetraphenylnapthalene in liquid n-hexane and n-hexadecane.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)