Přeskočit na
11373
HATU
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Synonyma:
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
831,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
39 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H15F6N6OP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.23
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
831,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
HATU, ≥98.0% (CHN)
Quality Segment
assay
≥98.0% (CHN)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.), 183-188 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
Synthesis of Aurora A kinase inhibitors
HPLC assay to determine D- and L- acid enantiomers in human plasma
Amide bond formation reactions
Catalyst for:
Selective acylation
Selecocyclization-oxidation deselenation sequence
Other Notes
Recent studies show that crystal as well as solution structure of this coupling agent is a guanidinium N-oxide and not an uronium compound;[1] Advantageous coupling reagent for solid-phase peptide synthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
44546012804535303
HATU ≥98.0% (CHN)
Sigma-Aldrich
11373
HATU
HATU 97%
Sigma-Aldrich
445460
HATU
HBTU ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
12804
HBTU
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% (CHN)
assay
97%
assay
≥98.0% (T)
assay
96%
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
183-185 °C (lit.), 183-188 °C (dec.)
mp
183-185 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
163-168 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HATU
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)