Přeskočit na
112305
Ethyl propionate
99%
Ethyl propionate
Synonyma:
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
497,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 000,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 820,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022258
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-291-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506287
Assay:
99%
Form:
liquid
497,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 27.2 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
887 °F
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl propionate is a model for studying the fatty acid ethyl esters which are used as first-generation biodiesel.
Application
Ethyl propionate was used to study the effect of its gavage administration on gastric toxicity in male F344 rats.
Ethyl propionate, when used for contact dissolution of cholesterol gallstones, shows reduced side effects (attributable to increased blood levels) in piglets when compared to methyl tert-butyl ether.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W245607W245615W274208
description
99%
description
≥97%, FCC, FG
description
natural, ≥97%, FCC, FG
description
≥98%, FG
assay
99%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
−73 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl propionate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review