Merck
111600
2-Methyl-2-hexanol
97%
Synonyma:
1,1-Dimethyl-1-pentanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3C(CH3)2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-881-5
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-4-5-6-7(2,3)8/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KRIMXCDMVRMCTC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-2-hexanol was used in the preparation of esterified phenol. It is used to study the effect of organic solvent on the equillibrium of lipase-catalyzed esterification of glycerol and decanoic acid.
2-Methyl-2-hexanol was used to study the mass accommodation coefficient (α) on 1-methylnaphthalene as a function of temperature (267 K to 298 K) for gas-phase of the product.
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
105.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
41 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
625-23-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)