Přejít k obsahu
111457
2,2-Dimethylhexane
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3C(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-689-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696861
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.22 psi ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
density
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
FLTJDUOFAQWHDF-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethylhexane is one of the products of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere (2% argon in nitrogen and 10% methane) at 500 Torr and 298 K (using GC-FTIR-MS techniques). It was used to study the adsorption of linear and branched alkanes on a microporous silicoaluminophosphate material (SAPO-5) using chromatographic techniques.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)