Merck
111015
Methylenecyclohexane
98%
Synonyma:
1-Methylenecyclohexane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H10(=CH2)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-752-4
Beilstein/REAXYS Number:
773760
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h1-6H2
InChI key
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylenecyclohexane ring is obtained by 1,4-addition of 4-pentenylmagnesium bromide to 2-cyano-2-cycloalkenones followed by a Pd(II)-mediated oxidative cyclization. It undergoes gas phase ozonolysis to form secondary organic aerosol (SOA).
Piktogramy
FlameHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
28.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-2 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)