Přejít k obsahu
110469
cis-Decahydronaphthalene
98%
Synonyma:
cis-Decalin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-770-9
Beilstein/REAXYS Number:
1900822
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.76 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
42 mmHg ( 92 °C)
assay
98%
autoignition temp.
482 °F
expl. lim.
0.7-4.9 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10+
InChI key
NNBZCPXTIHJBJL-AOOOYVTPSA-N
Application
cis-Decahydronaphthalene is used as a quantitation standard in the determination of sesquiterpanes.
Legal Information
Decalin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)