Přejít k obsahu
108731
2-Nonanone
≥99%
Synonyma:
Heptyl methyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021224
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-480-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1743645
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
InChI key
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Nonanone is a repulsive odorant and can be detected by the AWB olfactory neurons. It is a medium toxic compound with a rat LD50 of 400–4000 mgkg-1. It is an effective antifungal agent.
Application
2-Nonanone was used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples. It was used to study binding of β-lactoglobulin to alkanones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nonanone
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
147.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
64 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)