Merck
108669
4-Bromobenzenesulfonyl chloride
98%
Synonyma:
p-Bromobenzenesulfonyl chloride, Brosyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-683-2
Beilstein/REAXYS Number:
743518
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromobenzenesulfonyl chloride was used as activating agent in the synthesis of oligodeoxyribo- and oligoribo- nucleotides in solution. It was used in the synthesis of 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronic acid.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)