Přejít k obsahu
108197
Cinnamyl alcohol
98%
Synonyma:
3-Phenyl-2-propen-1-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-212-3
Beilstein/REAXYS Number:
1903999
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, alcohol: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, glycerol: soluble, organic solvents: freely soluble
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChI key
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
General description
Cinnamyl alcohol is an organic building block used as a chain transfer agent in polymerization. Cinnamyl alcohol causes Friedel Crafts alkylation of bulky aromatic compound 2,4-di-tert-butylphenol using mesoporous aluminosilicate as catalyst. It undergoes partial oxidation in air to form cinnamaldehyde over a series of Bi-Pt/alumina catalysts. It is also used in perfumery and in deodorant compositions.
Application
Cinnamyl alcohol was used to study the alkylation of 2,4-di-tert-butylphenol by cinnamyl alcohol using aluminum-containing mesoporous ethane-silica catalyst. It was used to study gold nanoparticles supported on titanium dioxide catalysed oxidative coupling of alcohols and amines to form the corresponding imines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnamyl alcohol
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
258.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
126 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc