Přeskočit na
107425
Nicotinic hydrazide
97%
Synonyma:
Nicotinic acid hydrazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-041-0
Beilstein/REAXYS Number:
119299
MDL number:
Assay:
97%
2 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
159-161 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicotinic hydrazide is a heterocyclic compound that can be used to synthesize Schiff bases.
Application
Nicotinic hydrazide was used in hydrazone library formation. It was used to study the oxidation of isonicotinic acid hydrazide (isoniazid) by horseradish peroxidase.
Biochem/physiol Actions
Nicotinic hydrazide is an inhibitor of peroxidase enzyme. It forms solid metal complexes having strong biological activity.
Preparation Note
Nicotinic hydrazide dissolves in water at a concentration of 50 mg/ml to form a clear, colourless solution.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
166375671460H9882
description
97%
description
-
description
≥90% (GC)
description
≥97%
assay
97%
assay
-
assay
≥90% (GC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
solubility
-
solubility
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
159-161 °C (lit.)
mp
52-57 °C (lit.)
mp
-
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
functional group
hydrazine, amine
functional group
amine, hydrazine
functional group
hydrazine, amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinic hydrazide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)