Přejít k obsahu
107360
Pyruvic acid
98%
Synonyma:
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021320
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-824-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506211
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyruvic acid was used to study the cultivation of previously undescribed soil bacteria as micro colonies using soil substrate membrane system. Pyruvic acid was used to develop a new method for simultaneous determination of organic acids in red wine and must using liquid chromatography.
Biochem/physiol Actions
Pyruvic acid reacts with N-acetyl mannosamine by an aldol-type condensation to form sialic acid. Pyruvic acid is a component of commercial red seaweed polysaccharide. In muscle, pyruvic acid (derived from glycogen) is reduced to lactic acid during exertion, which is reoxidized and partially retransformed to glycogen during rest.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvic acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
183.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
84 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)