Přeskočit na
104884
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
97%
Synonyma:
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 970,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 440,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.36
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-164-6
Beilstein/REAXYS Number:
636230
MDL number:
2 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Application
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine has also been used as an organic ligand for the surface modification of silica gel to uptake heavy metal ions. It can react with fluorinated carbon nanotubes (F-CNT) to form aminoalkylalkoxysilane functionalized carbon nanotubes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
448664127582440302
description
97%
description
96%
description
99%
description
technical grade, ≥80%
assay
97%
assay
96%
assay
99%
assay
≥80%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine, hydroxyl
functional group
amine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
respiratory tract irritation
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?