Přejít k obsahu
103543
4-Nitroanisole
97%
Synonyma:
1-Methoxy-4-nitrobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39032065
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-825-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1865361
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
density
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
COc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitroanisole undergoes photochemical nucleophilic aromatic substitution by hydroxide ion to form 4-methoxyphenol and 4-nitrophenol.
Application
4-Nitroanisole was used as probe to determine Π* of Kamlet-Taft solvent parameters and high pressure and supercritical water in the temperature range of 16-420 °C. 4-Nitroanisole was used as carbon and energy supplement for the isolation of Rhodococcus strains.
Biochem/physiol Actions
4-Nitroanisole is O-demethylated to 4-nitrophenol by human liver microsomes.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)