Přejít k obsahu
103012
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-676-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
General description
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, predominantly trans is available as white crystals. 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid is isolated from the aerial part of Artemisia capillaris, Chinese medicinal plant. It is a component of chinese herbal medicine used for a pain killer and stomachic. It is an efficient acetylcholine inhibitor. 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid is bioactive metabolite of Spilanthes acmella Murr. It increases the resistance of low-density lipoprotein (LDL) to oxidation.
Application
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid was used in the synthesis of tranilast and various tranilast analogs (cinnamoyl anthranilates) by genetically engineered Saccharomyces cerevisiae yeast strain. It was also used in the synthesis of glycoside compounds by undergoing glycosidation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)