Přejít k obsahu
00483
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.19
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022304
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
231-937-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1761405
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
may discolor to yellow on storage
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
172.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
78 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)