Análisis químicos de los alimentos y bebidas
Los análisis químicos de los alimentos y bebidas se realizan para asegurar un consumo inocuo, así como la calidad y la integridad del producto. El análisis químico es un requisito previo para salvaguardar el etiquetado correcto de los alimentos, así como la protección de los consumidores frente a la adulteración, el etiquetado incorrecto de los alimentos y las bebidas peligrosas. Para alcanzar estos objetivos, es crucial un enfoque combinado que abarque una legislación alimentaria adecuada, mayores controles por las autoridades alimentarias, estudios continuos por parte de los organismos de salubridad alimentaria y universidades con la finalidad de mejorar el conocimiento y el procesamiento de los alimentos, y una mayor responsabilidad de la industria alimentaria.
Categorías destacadas
Descubra diversos patrones analíticos y CRM para alimentos, cosméticos, fragancias, bloqueadores UV, edulcorantes, aceites esenciales y toxinas, entre otros.
Determine fácilmente el contenido de agua en sólidos, líquidos y gases utilizando los reactivos Aquastar®. Resultados precisos con nuestros patrones de agua para valoraciones.
Su fuente de disolvente: encuentre la opción adecuada con las marcas Supelco®, SigmaAldrich® y SAFC®, que abarcan usos analíticos, de laboratorio y biofarmacéuticos. Pedido en línea
Elija filtros de jeringa Millex®: formatos estériles y no estériles. Membrana ancha, opciones de carcasa para HPLC, UHPLC, compatibilidad para pruebas de disolución.
Este enfoque de supervisión combinada es particularmente importante en la industria de los alimentos y bebidas debido a la naturaleza compleja de cómo se comercializan los productos. Por ejemplo, la contaminación de la carne procesada podría provenir del proceso de fabricación, pero también podría provenir de la alimentación animal o incluso del suelo en el que se cultivó el alimento.
Así pues, las pruebas analíticas en la industria de los alimentos se extiende también a los análisis medioambientales (p. ej., la calidad del suelo y el agua, control del aire). Se implantan métodos analíticos e instrumentales para el análisis de los alimentos y bebidas, y para el control de calidad con el objetivo de comprobar la salubridad, la calidad y el valor nutricional. Los compuestos complejos de nuestra dieta moderna se analizan en laboratorios de análisis químicos de acuerdo con la normativa global y local.
Datos nutricionales de los alimentos y bebidas envasados
La presencia de los datos nutricionales en los alimentos envasados es necesaria para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre la base de los requisitos dietéticos o para gestionar los trastornos relacionados con la dieta. Por consiguiente, las regulaciones sobre etiquetado proporcionan los requisitos detallados deben incluirse en las etiquetas nutricionales (nutrientes, cantidades y valores calóricos) en los alimentos envasados. Para una declaración uniforme de los nutrientes, es crucial que los fabricantes realicen otros análisis de los alimentos para determinar los nutrientes, como carbohidratos (azúcares, sacáridos), fibra alimentaria, ácidos orgánicos, alditoles, grasas (ácidos grasos, FAMES, glicéridos), proteínas (aminoácidos, péptidos), sodio, vitaminas y minerales.
Análisis de la contaminación para la salubridad de los alimentos y bebidas
Los análisis químicos de la salubridad de los alimentos permiten el consumo seguro de productos exentos de alérgenos, de restos peligrosos de plaguicidas, metales pesados, micotoxinas y restos de medicamentos de uso veterinario. Se han hecho avances en la protección de los cultivos y los procedimientos de fabricación de alimentos para permitir una mayor producción alimentaria En paralelo, los efectos a largo plazo de estos avances, como el aumento del uso de plaguicidas para asegurar un rendimiento adecuado de la cosecha, están bajo constante revisión por los organismos reguladores gubernamentales para asegurar que no resultan nocivos.
Análisis de la adulteración y el etiquetado incorrecto de los alimentos
Las pruebas de autenticidad de los alimentos aseguran la integridad alimentaria para proteger a los consumidores de la adulteración y el etiquetado incorrecto de los alimentos. Se utilizan métodos analíticos para detectar sustituciones de ingredientes o adiciones ilegales de compuestos químicos que alteran o enmascaran las características.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- This article explores the analysis of fats in food and beverage products. From derivatization of fatty acids to FAMEs, to analysis of FAME isomers, and more we are your one-stop shop for all of your food and beverage analysis needs.
- Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
- Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
- Método gradual que describe la determinación reflectométrica de los niveles de nitratos en varias verduras tras reducción a nitritos y la detección con el reactivo Griess utilizando el sistema y las tiras reactivas Reflectoquant®.
- Una determinación fiable, fácil de usar y económica del pH de la leche y los productos lácteos con el smartphone utilizando las tiras reactivas MQuant® pH y la aplicación MQuant® StripScan .
- Ver todo (65)
Protocolos relacionados
- Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.
- GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
- Descripción gradual de la determinación reflectométrica de sacarosa en los refrescos utilizando tiras reactivas y reflectómetro Reflectoquant®, ideal para el control durante los procesos y los análisis sobre el terreno.
- Supelco desarrolló un procedimiento integral analítico y de preparación de muestras para determinar el BPA en el agua potable.
- Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
- Ver todo (19)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]