1.10084
Ensayo del ácido peracético
colorimetric, 5-50 mg/L (peracetic acid), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químicos de ácido peracético
About This Item
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
peracetic acid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
5-50 mg/L (peracetic acid)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
es un desinfectante de uso frecuente. Las tiras reactivas de ácido peracético MQuant® son aplicables – incluso en presencia de peróxido de hidrógeno – para comprobar la ausencia de residuos de ácido peracético después de ciclos de enjuague. El ácido peracético reacciona con una amina aromática para dar un color azul. La concentración de ácido peracético se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de ácido peracético y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo Spectroquant®.
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.Este producto se ha beneficiado de:
- Tira reactiva con reducción
- Tubo de aluminio reciclado
- Folleto de instrucciones digital
Linkage
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1