Merck
Tiras reactivas, papeles y lectores
Mano sumergiendo una tira reactiva en un vaso de precipitados de vidrio transparente lleno de agua. El vaso está marcado con medidas que indican 100 ml y lleva la etiqueta "Made in Germany". La acción sugiere un proceso de pruebas químicas o de calidad.
Las tiras reactivas son una herramienta analítica sencilla, eficaz y de bajo costo que se utiliza para la detección rápida de un analito en el campo o in situ. Una tira reactiva recubierta con un producto químico que reacciona con el analito se sumerge en la disolución de la muestra, o bien se carga la muestra en la tira reactiva. El uso de tiras reactivas para la detección durante el proceso es ventajoso ya que son fáciles de usar y ofrecen una elevada especificidad. Los resultados de las tiras reactivas se basan en la observación visual o en el análisis cuantitativo utilizando lectores digitales.    
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 90
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 90
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 90 resultados
Recursos relacionados
Página 1 de 2
Tres recipientes de tiras reactivas, cada uno marcado para diferentes pruebas químicas, como la del ácido ascórbico. Dos de los recipientes están cerrados y tienen etiquetas que muestran escalas de colores e instrucciones, y uno está tumbado con varias tiras reactivas extendidas. Además, hay un pequeño vaso de precipitados de vidrio con una disolución amarillenta, lo que sugiere el escenario de estas pruebas.
Tiras reactivas en aplicaciones de alimentos sólidos y líquidos
Nuestra selección de tiras reactivas para aplicaciones en alimentos y bebidas incluye las tiras reactivas MQuant® y Reflectoquant® para lectura visual o instrumental. Pueden utilizarse fácilmente en cualquier lugar y pueden reducir significativamente el tiempo y el costo del análisis de laboratorio. Las tiras reactivas MQuant® se utilizan para el análisis semicuantitativo de la glucosa y la lactoperoxidasa en la leche pasteurizada, así como para la detección del ácido ascórbico y el ácido láctico en la fruta, entre otros. Las tiras reactivas Reflectoquant® se utilizan en combinación con el reflectómetro RQflex® 20 para la medición cuantitativa fácil y precisa de diferentes sustancias en la producción de alimentos y bebidas, así como para el análisis del agua. Existen tiras reactivas Reflectoquant® para determinar, por ejemplo, el contenido de hidroximetilfurfural (HMF) en la miel y los jugos de fruta, el contenido total de azúcar en las papas y el contenido de nitratos en las verduras.
Cinco recipientes cilíndricos con tiras reactivas para diagnóstico, cada uno con etiquetas diferentes que indican pruebas específicas, como ácidos grasos libres y otros indicadores químicos. Los recipientes están etiquetados con diversos códigos de color y escalas de medida, lo que sugiere que se utilizan para pruebas bioquímicas específicas.
Tiras reactivas MQuant® para análisis semicuantitativos
Las tiras reactivas MQuant® ofrecen la detección semicuantitativa de más de 30 diferentes iones, compuestos orgánicos e inorgánicos en el intervalo de concentración de mg/l a g/l. Las tiras reactivas MQuant® contienen cantidades diminutas del reactivo en una almohadilla absorbente montada en una película de tereftalato de polietileno (PET). Junto a las aplicaciones en alimentos y bebidas antes mencionadas, las tiras reactivas MQuant® pueden utilizarse para diferentes mediciones semicuantitativas, entre ellas:
  • Contenido de potasio en el agua potable, el agua mineral, el agua industrial, las aguas residuales, las muestras de suelo, el vino, la cerveza y los jugos de fruta
  • Arsénico en agua, extractos del suelo, productos farmacéuticos, muestras biológicas preparadas y alimentos líquidos
  • Nitritos en agua de calderas y agua de refrigeración
  • El estaño y los compuestos de estaño en baños galvanoplásticos, agentes reductores, estabilizantes, catalizadores, desinfectantes, fungicidas y mordientes utilizados en la industria textil.
Dos recipientes cilíndricos de tiras reactivas para diagnóstico colocados junto a una caja verde etiquetada con un diseño amarillo y verde, y símbolos médicos. Los recipientes tienen etiquetas con información sobre las tiras reactivas que contienen, y uno de ellos está abierto con una tira parcialmente extendida, lo que sugiere que se va a utilizar en un entorno clínico o de laboratorio.
Tiras reactivas y lector Reflectoquant® para análisis cuantitativos
Nuestra gama Reflectoquant® consta de tiras reactivas Reflectoquant® y el instrumento RQflex® 20 para el análisis directo in situ de muestras en la producción de alimentos y bebidas, y en el análisis del agua. Las tiras reactivas Reflectoquant® tienen un código de barras con una calibración específica de lote para ofrecer resultados cuantitativos fiables en minutos. Junto a las aplicaciones en alimentos y bebidas antes mencionadas, las tiras reactivas Reflectoquant® pueden utilizarse para diferentes mediciones cuantitativas, entre ellas:
  • Ácido málico en el vino
  • Formaldehído en productos pesqueros
  • Calcio en el queso
  • Peróxidos y ácido peracético en control de la desinfección
Una tableta digital y un smartphone que muestran aplicaciones analíticas y de medición del pH, junto con tiras físicas indicadoras del pH y tablas de colores. La pantalla de la tableta muestra gráficos detallados y estadísticas, mientras que en el smartphone se observa una lectura de pH de 8,5 con una interfaz de usuario para datos de pH. El conjunto ilustra la integración de los métodos tradicionales de medición del pH con la moderna tecnología digital para un análisis exhaustivo.
Aplicación MQuant® StripScan para lectura digital de tiras reactivas MQuant®®
Nuestra aplicación MQuant® StripScan permite la lectura fácil de los resultados de nitratos y pH en cuestión de segundos. La aplicación proporciona análisis, gestión y uso compartido de datos sin esfuerzo, junto con una visualización eficiente para una interpretación sencilla y transparente de los datos.