Cultivo celular tridimensional
El cultivo celular tradicional se desarrolló en superficies bidimensionales (2D) simples y no porosas, lo que facilitó la expansión de esta técnica vital en las ciencias de la vida. Dado que in vivo las células interactúan con su entorno en tres dimensiones, las herramientas, los reactivos y las técnicas de cultivo celular tridimensional han provocado la creación de modelos celulares in vitro más predictivos para diversas aplicaciones y disciplinas, como la investigación del cáncer, el descubrimiento de fármacos, la neurociencia y la medicina regenerativa.
Los modelos de cultivo celular en 3D pueden clasificarse en general en dos categorías principales en función del método: 1) métodos con armazones en los que se utilizan hidrogeles o andamios estructurales y 2) enfoques sin armazones en los que se utilizan agregados celulares fluidos, a los que se conoce normalmente como esferoides. La elección del método depende principalmente de la naturaleza de las propias células, pero también de los objetivos y el propósito del cultivo 3D.
Artículos técnicos relacionados
- Bioinks can be 3D bioprinted into functional tissue constructs for drug screening, disease modeling, and in vitro transplantation. Choose the Bioinks and method for specific tissues engineering applications.
- The TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate is a ready-to-use solution to easily establish 3D cell cultures using fully synthetic hydrogels in a simple and automation-compatible manner.
- 3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
- Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
- Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
- Ver todo (50)
Protocolos relacionados
- Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
- Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
- Ver todo (27)
Encuentre más artículos y protocolos
Técnicas de cultivo celular 3D con armazones
En el cultivo con andamios, las células están sostenidas en todas las dimensiones bien por una estructura artificial o por una red de polímero conocida como hidrogel. Estas redes hidrófilas pueden contener más del 90 % de agua y estar compuestas por proteínas de matriz extracelular (ECM) de origen animal o estar disponibles como formulaciones sintéticas o procedentes de animales. Las células se incluyen en los hidrogeles que simulan la matriz extracelular in vivo.
Los denominados andamios «duros» también pueden crearse utilizando material de cultivo especializado con estructuras fibrosas o espongiformes, a menudo compuestas por materiales biodegradables como la policaprolactona o el poliestireno ópticamente transparente para optimizar la obtención de imágenes. Aunque estos soportes manufacturados se parecen menos a la ECM in vivo, pueden mejorar la reproducibilidad y facilitar la recuperación celular del cultivo.
Sistemas de cultivo celular en 3D sin armazones
Cuando las células no crecen en soportes, pueden formar agregados tridimensionales, llamados esferoides, que segregan su propia matriz extracelular para que se parezca más a los tejidos sólidos nativos. Ejemplos comunes son las tumoresferas cancerosas, que permiten el estudio de los gradientes de oxígeno y el acceso a los nutrientes en la formación tumoral. El cultivo esferoide suele preferirse para el cribado de compuestos de alto rendimiento en el desarrollo de fármacos y en toxicología, donde los esferoides presentan modelos biológicamente más apropiados que los cultivos en 2D. El cultivo esferoide puede lograrse en diversos entornos, como microplacas de baja adherencia, biorreactores y sistemas de cultivo microfluídicos. Tanto los sistemas con armazón como los sistemas sin él permiten la interacción en todas las direcciones con el sustrato, otras células y factores extracelulares.
Aplicaciones avanzadas del cultivo celular en 3D
Los sistemas celulares tridimensionales avanzados permiten a los investigadores un híbrido entre la accesibilidad de las técnicas clásicas de cultivo celular en 2D y la idoneidad biológica de los modelos animales in vivo, con menos preocupaciones éticas. Recientemente se ha implementado el uso de métodos avanzados de cultivo celular en 3D como esferoides tumorales, organoides derivados de células madre y pacientes, e ingeniería tisular mediante bioimpresión en 3D con células y biotintas para obtener modelos más reales de las respuestas celulares in vivo. Se han comercializado organoides obtenidos a partir de células iPS para tejidos seleccionados, lo que aumenta el potencial de reproducibilidad y acelera los resultados en comparación con los organoides cultivados en laboratorio.