Merck
Sistemas y portafiltros para filtración de flujo tangencial
Beneficiándonos de nuestro conocimiento líder en bioprocesos y nuestra experiencia en ingeniería de filtración de flujo tangencial (TFF), hemos diseñado sistemas de desarrollo de procesos de un solo uso y varios usos que incorporan muchas características únicas, innovadoras e inteligentes. Nuestros sistemas están diseñados para cumplir los criterios de éxito de la purificación mediante filtración tangencial, incluidos un bajo volumen de retención, una concentración máxima del volumen y la recuperación óptima del producto para mejorar el rendimiento del proceso.
Más información sobre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Sistema Mobius TFF 80, solución de filtración de flujo tangencial de un solo uso, diseñado para el procesamiento a gran escala
SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE FLUJO TANGENCIAL DE UN SOLO USO A ESCALA DE PROCESOS
Nuestra solución Mobius® FlexReady para TFF y el sistema Mobius® TFF 80 proporcionan una combinación de conjuntos Flexware® de un solo uso y hardware diseñados específicamente para una concentración y diafiltración eficientes de las proteínas. Con un área de filtro instalable de 0,5 a 20 m2, un intervalo de flujo de 2 a 80 l/min y un tamaño de depósito de 50 a 500 l, nuestra gama de sistemas TFF de un solo uso puede adaptarse a sus necesidades de proceso, desde la escala preclínica hasta la de fabricación. El modo de funcionamiento cerrado es posible con la trayectoria de flujo y el equipo diseñados específicamente, lo que permite reducir el riesgo de contaminación y proteger a los técnicos a la vez que aumentar la flexibilidad y la eficiencia Esta familia de equipos se caracteriza por:
  • Capacidades clínicas a gran escala, sin comprometer la calidad
  • Diseño para optimizar el rendimiento y la recuperación del producto
  • Modos multiproducto y multiprocesamiento
  • Automatización completa, fácil de usar
Sistema de filtración de flujo tangencial a escala de procesos Cogent®, ideal para escala piloto y de producción
Sistemas de TFF de un solo uso a escala de procesos
El sistema de TFF a escala de proceso Cogent® completamente automatizado está diseñado para separar y purificar anticuerpos monoclonales, vacunas, plasma y proteínas terapéuticas. Es ideal para aplicaciones a escala piloto y de producción, propiciando por tanto el rápido escalado de las operaciones de pequeña a gran escala. Otras características clave del sistema son:
  • Opciones modulares para la configuración del sistema que mejor se adapte a los requisitos del proceso, a la vez que se minimiza la inversión inicial
  • Automatización completa de procesos
  • Diseño optimizado e integración de componentes de las válvulas NovAseptic® y los portacasetes de TFF para el menor volumen de trabajo mínimo y la máxima recuperación del producto
  • Procesos que funcionan en modo de cultivo discontinuo alimentado, concentración, reciclaje total o paso único.
Sistema de filtración de flujo tangencial a escala de procesos Cogent®, ideal para escala piloto y de producción
SISTEMAS DE TFF DE DESARROLLO DE PROCESOS
Nuestra familia de sistemas Cogent® Lab utiliza un diseño, tecnologías de detección y accesorios similares a los de nuestros equipos a escala industrial. Con un diseño homogéneo y una gama de caudal de 20 a 6000 ml/min, nuestros sistemas se han creado específicamente para simplificar el desarrollo de procesos. Los sistemas Cogent® Lab 150, 800 y 6000 están optimizados para una gran recuperación y drenabilidad del producto, lo que garantiza el éxito de las operaciones de TFF a pequeña escala.
  • Una familia de sistemas de TFF con diseño armonizado y rendimiento lineal garantiza un escalado o desescalado correcto y perfecto
  • El software de control fácil de usar Bio4C® ofrece pasos de recetas predefinidos, visualización de datos en tiempo real y capacidades de exportación que garantizan resultados fiables y reproducibles
  • Los sistemas Cogent® Lab pueden adaptarse a su proceso específico con una amplia lista de opciones
  • Funciona de forma flexible en modo UF/DF, microfiltración o SPTFF y en una amplia variedad de parámetros
Soportes para dispositivos Pellicon® de hojas planas
Nuestros sistemas son los más adecuados para su uso con fungibles Pellicon®, ya sea en aplicaciones de un solo uso (cápsula Pellicon®) o de usos múltiples (Pellicon® 2 y 3). Los soportes pueden venir incluidos cuando se compra un sistema TFF; consulte los detalles en la ficha técnica correspondiente. Proporcionamos soportes independientes para superficies de filtración de 88 cm² a 130 m², dependiendo de los fungibles.
  • Soporte XX42PMICR0 para Pellicon® 3 micro de 88 cm² a 264 cm²
  • Soporte XX42PMINI para Pellicon® 2 y 3 de 0,1 m² a 0,55 m²
  • Soportes a escala de procesos Pellicon® para Pellicon® 2 y 3 de 0,5 m² en adelante
Se dispone de opciones para aumentar la superficie instalada y funcionar en modo de una sola pasada.
Recursos relacionados
Página 1 de 3