Unidades para filtración de flujo tangencial
Desde un solo uso hasta múltiples usos, nuestros productos de filtración de flujo tangencial (TFF) son ideales para la fabricación farmacéutica y biofarmacéutica.
Visión general de la sección
Products
TFF de un solo paso Pellicon®
La TFF de un solo paso con nuestras cápsulas y casetes Pellicon® agiliza el procesamiento al concentrar los intermediarios de proceso sin la recirculación de la TFF tradicional. Se trata de una forma sencilla de aumentar la capacidad, la concentración y la recuperación del producto, minimizando a la vez el espacio ocupado. Esta versátil aplicación permite también un procesamiento continuo e intensificado, en el cual la reducción del volumen en línea se combina con otros pasos del proceso.
Cápsulas Pellicon®
Las cápsulas Pellicon® con membrana Ultracel® combinan ultrafiltración y diafiltración optimizada con facilidad de uso y flexibilidad del proceso. Esta innovadora cápsula de TFF de un solo uso ofrece una transferencia de masa superior, flujo y recuperación óptima en un dispositivo "conectar y utilizar" único sin soporte que viene esterilizado con radiación gamma y listo para procesar en minutos.
Casetes Pellicon® 3
Las casetes Pellicon® 3 ofrecen una gran producción de proteínas y un rendimiento uniforme, a la vez que una amplia compatibilidad química. Están disponibles con membranas Ultracel® y Biomax® para diferentes necesidades de procesamiento, como mAb, plasma, insulina, péptidos, y vacunas. Para superar los desafíos de filtración de alta viscosidad, nuestras casetes Pellicon®3 con pantalla D son fáciles de usar, permiten un procesamiento más rápido y están optimizadas para lograr mayores concentraciones de proteínas.
Casetes Pellicon® 2
Las casetes Pellicon® 2 son ideales para la ultrafiltración y la diafiltración de biofármacos, como la concentración, desalación y cambio de tampón en las disoluciones de polisacáridos, suspensiones de virus y disoluciones proteicas. Nuestras membranas Ultracel® y Biomax® ofrecen una ultrafiltración eficiente, mientras que la membrana Durapore® es más adecuada para la microfiltración.
Casetes Pellicon® XL 50
Las casetes Pellicon® XL 50 combinan nuestras membranas de ultrafiltración y microfiltración con la escalabilidad lineal para el desarrollo de procesos o el procesamiento de volúmenes pequeños.
Prostak™ Microfiltration Modules
Los módulos de microfiltración Prostak™ proporcionan una construcción sólida, un rendimiento fiable y una capacidad de vapor in situ, que los hace adecuados para clarificación, cosecha celular y perfusión multiusos. El bajo volumen de retención y el diseño de canal abierto permiten una elevada recuperación del producto y una trayectoria de flujo suave para el procesamiento de materiales sensibles a las fuerzas mecánicas.
Soporte para calificación, evaluación de riesgos y optimización de procesos
Como complemento de nuestra cartera de productos, el programa Emprove® proporciona tres tipos de expedientes para dar soporte a las diferentes etapas de las operaciones de desarrollo y fabricación, como la calificación, la evaluación de riesgos y la optimización de los procesos. Los expedientes consolidan datos completos de pruebas específicas del producto, declaraciones de calidad e información normativa en un formato fácilmente disponible para simplificar sus requisitos de cumplimiento.
Artículos relacionados
- Tangential Flow Filtration in Downstream Bioprocessing
There are many options for tangential flow filtration (TFF) in downstream bioprocessing from multi-use to single-use TFF or batch TFF and single-pass TFF.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- Single-Pass Tangential Flow Filtration Implementation and Scaling
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Recursos de productos relacionados
- Data Sheet: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Accelerate your therapy using our innovative single-use tangential flow filters with superior flux performance
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The optimum tangential flow filtration devices for monoclonal antibodies and other therapeutic proteins.
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The device of choice for applications requiring higher yield, fast processing, and exceptional chemical resistance
- Data Sheet: Pellicon® 2 Filters and Holders
High performance tangential flow filters for biopharmaceutical process development, scale-up and scale-down, concentration, purification, and cell harvesting applications.
- Data Sheet: Prostak™ Microfiltration Modules
Prostak™ modules are tangential flow stacked plate membrane devices with open feed channels, made for use in Prostak™ tangential flow filtration (TFF) systems.
- Data Sheet: Pellicon® XL 50 Cassettes
Easy-to-use, high performance, linearly scalable tangential flow filtration cassette for process development work at volumes from 50 to 1000 mL
- Data Sheet: Pellicon® Single-Pass Tangential Flow Filtration
Pellicon® single-pass tangential flow filtration (single-pass TFF) is a versatile technology for more productive, high capacity and cost effective downstream processes that allows facilities to meet the demands of higher titer and connected or continuous processes
- Data Sheet: Ultracel® Membranes
The membrane of choice for ultra-low protein binding and robust performance during concentration and diafiltration of therapeutics
- Data Sheet: Biomax® Membranes
The membrane of choice for fast processing and exceptional chemical resistance
- Performance Guide: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Innovative, high performance single-use tangential flow filtration devices that offer ease-of-use, operational flexibility, and enhanced operator safety.
- Application Note: Pellicon® Capsules for Single-use Tangential Flow Filtration
The Pellicon® Capsule is the first of its kind—a true single-use TFF device that streamlines bioprocessing with its innovative, simplified design and user-friendly features.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The tangential flow filtration devices of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The tangential flow filtration device of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency
- Application Note: Pellicon® 3 Cassettes with High Viscosity Feed Screen
Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® and Biomax® 30kD Membrane utilizing D screen geometry are engineered to efficiently process higher viscosity products.
- Application Note: Process Optimization and Scalability Evaluation of Pellicon® Capsules for Single-pass Tangential Flow Filtration of mAb-Based Biomolecules
Single-pass tangential flow filtration (SPTFF) is a method of ultrafiltration for the purposes of either volume reduction or protein concentration.
- White Paper: Streamlining Bioprocessing Using Pellicon® Cassettes for Single-pass Operation
Single-pass TFF is an enhanced approach to the existing TFF technology that has been used for the purification of monoclonal antibodies, therapeutic proteins, and vaccines at different steps within downstream processing