Materiales fotónicos y ópticos
La fotónica es una tecnología que utiliza fotones de energía radiante (como rayos de luz visible o infrarroja) para transmitir datos, en lugar de electrones. En comparación con la electrónica tradicional, la fotónica tiene numerosas ventajas para las tecnologías de procesamiento de información e imágenes, como anchos de banda mayores, velocidades de respuesta más rápidas y menos ruido procedente de campos electromagnéticos extraños. El proceso óptico no lineal (NLO) desempeña un papel esencial en las aplicaciones fotónicas debido a su capacidad para cambiar las propiedades de la luz, como la frecuencia, la fase, la amplitud o las características de transmisión cuando la luz atraviesa un medio NLO activo.
Entre nuestros materiales fotónicos y ópticos, ofrecemos una amplia gama de colorantes (láser, infrarrojos (IR), quimioluminiscentes, ftalocianina/porfirina, fotocrómicos y termocrómicos), así como materiales ópticos no lineales (NLO), fotoluminiscentes y de control de los índices de refracción (RI). Ilumine su investigación en gestión de la luz y tecnología de visualización con nuestra completa cartera de productos:
Materiales ópticos no lineales (NLO) orgánicos
Ofrecemos una amplia gama de materiales NLO orgánicos, entre ellos cromóforos, intermediarios, NLO monómeros y NLO polímeros, con una velocidad de respuesta superior, una gran claridad óptica y una mejor magnitud de su susceptibilidad de tercer orden. Para que un material muestre actividad NLO, debe ser no centrósimétrico. En los materiales NLO basados en polímeros, el cromóforo NLO puede incorporarse en una matriz de polímeros, ya sea como huésped (en un sistema anfitrión-huésped) o como componente integral injertado covalentemente a la cadena polimérica, o incluso copolimerizado en el propio esqueleto del polímero. Nuestros polímeros NLO unidos por enlaces covalentes pueden mejorar notablemente la estabilidad de los cromóforos NLO en sus aplicaciones.
Materiales de guía de ondas
El índice de refracción (RI) es de vital importancia para aplicaciones como guías de onda ópticas, pantallas LCD, revestimientos antirreflectantes y dispositivos oftalmológicos. Los materiales de índice de refracción bajo y alto basados en polímeros son más fáciles de procesar, ligeros e insensibles al estrés mecánico en comparación con sus equivalentes inorgánicos. Ofrecemos una completa gama de polímeros de alta refracción basados en monómeros aromáticos y aromáticos bromados, así como polímeros de baja refracción basados en monómeros fluorados.
Colorantes NIR
Nuestros colorantes que emiten en el infrarrojo cercano (NIR) TokeOni y seMpai son ideales para la obtención de bioimágenes no invasivas de tejidos profundos en animales pequeños. Producen emisiones en el infrarrojo cercano que alcanzan un máximo de 677 nm, que pueden penetrar en la mayoría de los tejidos y cuerpos de los animales, y permiten una sensibilidad mucho mayor, en comparación con la D-luciferina en el sistema luciferasa (Fluc)/ D-luciferina convencional de la luciérnaga.
En comparación con la D-luciferina, TokeOni y seMpai se caracteriza por:
- Mayores hidrosolubilidades
- Emisiones de luz de longitud de onda más larga
- Capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica
- Un aumento de 5,2 veces de la señal
- Gran estabilidad química
- Poca toxicidad
Cuando se combinaron con enzimas optimizadas, los sistemas AkaBLI basados en TokeOni proporcionaron 40 veces más brillo in vitro, y 100 a 1000 veces más brillo in vivo que los sistemas D-luciferina/Fluc convencionales, lo que permitía la visualización no invasiva de células individuales en el interior profundo de animales en movimiento libre, que seguía siendo efectivo al año de la inyección.
Recursos de productos relacionados
- Article: Photonic Optical Materials Tutorial
Organic nonlinear optics have evolved since 1970, driven by Davydov's SHG discovery, focusing on acentric structures for second-order nonlinearity.
- Article: TokeOni: Properties and Applications
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
- Article: TokeOni Analog - seMpai: Properties and Applications
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.